Tlačiť
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99.0-102.0%, Electran for molecular biology
Dodávateľ: VWR Chemicals
436992SEA 0 EUR
436992S 436994U
Chlorid hořečnatý hexahydrát 99.0-102.0%, Electran for molecular biology
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Mw: 203,3 g/mol
Teplota varu: 1412 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 117 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149781
Číslo CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (colour) almost white
Appearance (description) fine-crystalline powder
Assay (complexometric) 99.0 - 102.0 %
pH-value (5 %; water) 5.0 - 6.5
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Fe (Iron) Max. 0.0005 %
DNases (Exo- and endonucleases) non detectable
RNases non detectable
Proteases non detectable