Tlačiť
Síran železito-amonný dodekahydrát 98.5-102% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
0232-500GEA 58.09 EUR
0232-500G 0232-2.5KG
Síran železito-amonný dodekahydrát 98.5-102% ACS
Síran železito-amonný dodekahydrát
Vzorec: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Mw: 482,2 g/mol
Teplota varu: 230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 39…41 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150004
Číslo CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium <0.01%
Chloride ≤0.001%
Copper ≤0.003%
Ferrous Iron ≤0.001%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤0.005%
Nitrate ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Purity 98.5 – 102%
Sodium ≤0.02%
Zinc ≤0.003%