Tlačiť
Kyselina L(+)-glutamová
Dodávateľ: PanReac AppliChem
A1704.1000EA 167.98 EUR
A1704.1000 APLIA1704.9010
Kyselina L(+)-glutamová
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Mw: 147,13 g/mol
Teplota varu: 325 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 160 °C
Hustota: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002634
Číslo CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/27/2299827.jpg