D(-)-Sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Sorbitol
, D-Glucitol
, Sorbitol, Glucitol
302424AEA
125.41
EUR
302424A
302426C
302425B
D(-)-Sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
D(-)-Sorbitol
Vzorec:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Mw: 182,17 g/mol Teplota varu: 295 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 94…98 °C Hustota: 1,524 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: >100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004708 Číslo CAS: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 12,08873 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) | 97.0- 100.5 % |
Appearance of solution (10 %; water) | Passes test |
Identification | Passes test |
Spec. opt. rot.(10 %; borate; anhydrous) | 4.0 - 7.0 ° |
Reducing sugars (calculated as C6H12O6) | Max. 0.2 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Water | Max. 1.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |