Tlačiť
D(-)-Sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: SorbitolD-GlucitolSorbitol, Glucitol
302424AEA 125.41 EUR
302424A 302426C 302425B
D(-)-Sorbitol 97.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
D(-)-Sorbitol
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Mw: 182,17 g/mol
Teplota varu: 295 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 94…98 °C
Hustota: 1,524 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004708
Číslo CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 12,08873
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) 97.0- 100.5 %
Appearance of solution (10 %; water) Passes test
Identification Passes test
Spec. opt. rot.(10 %; borate; anhydrous) 4.0 - 7.0 °
Reducing sugars (calculated as C6H12O6) Max. 0.2 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm