Chcete sa opäť prihlásiť?
D(+)-Tryptofán ≥99%
Dodávateľ: Acros Organics
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Teplota tavenia: 280 - 283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005647
Číslo CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Log in to see your contract pricing and availability.
  Zapamätať si ma na tomto zariadení
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
- 500 g ACRO168635000
Glass bottle 100 g ACRO168631000
Glass bottle for solids 25 g ACRO168630250
Glass bottle for solids 5 g ACRO168630050
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 282°C - 285°C (D)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo