Chcete sa opäť prihlásiť?
D(+)-Tryptofán ≥99%, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
D-Tryptophan is an amino acid and a unnatural isomer of tryptophan.
Soluble in water or hot alcohol. Also soluble in 0,5 M Hydrochloric Acid (50 mg plus 1 ml 0,5 M HCl) giving clear to slightly hazy solution.
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Teplota topenia: 280…283 °C
Číslo MDL: MFCD00005647
Číslo CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
Výsledky špecifikačného testu
Synonyms D-2-Amino-3-indolepropionic acid; (R)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid; D-α-Amino-3-indolepropionic acid; D-2-Amino-3(3-indolyl)propionic acid
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C), protect from light
Optical Rotation 33 ±5° (c=1, water)
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 1 g ICNA0210314401
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo