Chcete sa opäť prihlásiť?
D(+)-Tryptofán
Dodávateľ: Molekula
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Teplota topenia: 280…283 °C
Číslo MDL: MFCD00005647
Číslo CAS: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
25 g MOLEM38891077
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo