Chcete sa opäť prihlásiť?
Kyselina (S)-(+)-2-fenylbutánová ≥70%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Teplota varu: 270-272 °C
Hustota: 1,055
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063164
Číslo CAS: 4286-15-1
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
1 g L12754.03
5 g L12754.06
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 164.20
CAS No. 4286-15-1
Flash point >110°(230°F)
Molecular formula C10H12O2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo