Tlačiť
1,4-Pentadiene 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO129860010EA 45.84 EUR
ACRO129860010 ACRO129860050
1,4-Pentadiene 99%
1,4-Pentadiene
Vzorec: C₅H₈
Mw: 68,12 g/mol
Teplota varu: 26 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –148 °C
Hustota: 0,65 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008665
Číslo CAS: 591-93-5
EINECS: 209-736-9
OSN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)