Tlačiť
1,7-Octadiene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L07659.AEEA 59.28 EUR
L07659.AE L07659.AP
1,7-Octadiene ≥97%
1,7-Octadiene
Vzorec: C₈H₁₄
Mw: 110,2 g/mol
Teplota varu: 118…120 °C
Teplota tavenia: < –70 °C
Hustota: 0,735
Teplota vzplanutia: 5 °C (41 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008668
Číslo CAS: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
OSN: 2309
ADR: 3,II