1,8-Nonadiyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
B23784.06EA
111.2
EUR
B23784.06
B23784.14
1,8-Nonadiyne ≥97%
1,8-Nonadiyne
Vzorec:
C₉H₁₂ Mw: 120,19 g/mol Teplota varu: 55…56 °C (13 mmHg) Teplota tavenia: –21 °C Hustota: 0,799 Teplota vzplanutia: 41 °C (105 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008581 Číslo CAS: 2396-65-8 EINECS: 219-254-0 OSN: 3295 ADR: 3,III |