Tlačiť
1,8-Nonadiyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
B23784.06EA 111.2 EUR
B23784.06 B23784.14
1,8-Nonadiyne ≥97%
1,8-Nonadiyne
Vzorec: C₉H₁₂
Mw: 120,19 g/mol
Teplota varu: 55…56 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,799
Teplota vzplanutia: 41 °C (105 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008581
Číslo CAS: 2396-65-8
EINECS: 219-254-0
OSN: 3295
ADR: 3,III