Tlačiť
1,9-Decadiyne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A13834.06EA 97.21 EUR
A13834.06 A13834.14
1,9-Decadiyne ≥97%
1,9-Decadiyne
Vzorec: C₁₀H₁₄
Mw: 134,22 g/mol
Teplota varu: 80…81 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: –10,15 °C
Hustota: 0,822
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014926
Číslo CAS: 1720-38-3
EINECS: 217-012-9
OSN: 3295
ADR: 3,III