Tlačiť
(±)-1,2-Epoxypropan ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
27165.295EA 69.16 EUR
27165.295
(±)-1,2-Epoxypropan ≥99%, TECHNICAL
(±)-1,2-Epoxypropan
Vzorec: C₃H₆O
Mw: 58,08 g/mol
Teplota varu: 34,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –112 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005126
Číslo CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
OSN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %