Tlačiť
Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Butylaldehyde, Butanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
418102-100ML 418102-800ML
SIAL418102-100MLEA 134.67 EUR
SIAL418102-100ML SIAL418102-800ML
Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Butyraldehyd
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 76
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0.803
Teplota vzplanutia: –12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007023
Číslo CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
OSN: 1129
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01591