Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Butylaldehyde, Butanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
418102-100ML
418102-800ML
SIAL418102-100MLEA
134.67
EUR
SIAL418102-100ML
SIAL418102-800ML
Butyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Butyraldehyd
Vzorec:
C₄H₈O Mw: 72.11 Teplota varu: 76 Teplota tavenia: –99 °C Hustota: 0.803 Teplota vzplanutia: –12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007023 Číslo CAS: 123-72-8 EINECS: 204-646-6 OSN: 1129 ADR: 3 II Merck Index: 13,01591 |