Tlačiť
Valeraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW309818-20KG-KEA 0 EUR
SIALW309818-20KG-K SIALW309818-4KG-K SIALW309818-1KG-K SIALW309818-8KG-K
Valeraldehyd, Sigma-Aldrich®
Valeraldehyd
Vzorec: C₅H₁₀O
Mw: 86,13 g/mol
Teplota varu: 103 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –92 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007026
Číslo CAS: 110-62-3
EINECS: 203-784-4
OSN: 2058
ADR: 3,II
Merck Index: 12,10040