Tlačiť
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW309303-4KG-KEA 0 EUR
SIALW309303-4KG-K SIALW309303-1KG-K SIALW309303-250G-K SIALW309303-8KG-K
2-Undecanone, Sigma-Aldrich®
2-Undecanone
Vzorec: C₁₁H₂₂O
Mw: 170,3 g/mol
Teplota varu: 231 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼12 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009583
Číslo CAS: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178