Tlačiť
N,N-Dimethylformamid 99+%, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
116220050.EA 213.33 EUR
116220050. 116220010. 116220250. 116220025.
N,N-Dimethylformamid 99+%, Extra Pure
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Mw: 73,09 g/mol
Teplota varu: 153 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,945 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %