Tlačiť
N,N-Dimethylformamid 99.8% for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO167795000EA 122.9 EUR
ACRO167795000 ACRO167790010 ACRO167790025
N,N-Dimethylformamid 99.8% for spectroscopy
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Mw: 73,09 g/mol
Teplota varu: 153 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,945 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV at 270 nm A: ≤1
UV at 275 nm A: ≤0.3
UV at 295 nm A: ≤0.1
UV at 310 nm A: ≤0.05
UV at 340 nm A: ≤0.01
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0015 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Alkalinity ≤0.001 meq/g