Tlačiť
N,N-Dimethylformamid 99.8% for peptide synthesis
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO354830025EA 251.73 EUR
ACRO354830025 ACRO354830100 ACRO354830010
N,N-Dimethylformamid 99.8% for peptide synthesis
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
Mw: 73,09 g/mol
Teplota varu: 153 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –61 °C
Hustota: 0,945 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003284
Číslo CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
OSN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %