N,N-Dimethylformamid, anhydrous
Dodávateľ: G Bioscienes
|
Nebezpečí
|
BKC-16EA
156.15
EUR
BKC-16
N,N-Dimethylformamid, anhydrous
N,N-Dimethylformamid
Anhydrous DMF [N,N-Dimethylformamide (HCON(CH3)2)]. Suitable for cross-linking, protein modification and biotinylation reaction applications.
Vzorec:
HCON(CH₃)₂ Mw: 73,09 g/mol Teplota varu: 153 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –61 °C Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 57,5 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003284 Číslo CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 OSN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |