N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
23469.367EA
146.22
EUR
23469.367
23469.930
23469.298
N,N-Dimethylformamid ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimethylformamid
Vzorec:
HCON(CH₃)₂ Mw: 73,09 g/mol Teplota varu: 153 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –60,5 °C Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 57,5 °C (DIN 51755) (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003284 Číslo CAS: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 OSN: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98 % |
Refractive index (20°C) | 1.429 - 1.431 |