Ethylacetát ≥99.8%, PESTINORM® pro kapilární GC analýzu
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83963.320EA
148.19
EUR
83963.320
Ethylacetát ≥99.8%, PESTINORM® pro kapilární GC analýzu
Ethylacetát
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ Mw: 88,11 g/mol Teplota varu: 77,1 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –83 °C Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –4 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009171 Číslo CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 OSN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue (100°C) | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.05 % |
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) | Max. 10 ng/l |
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) | Max. 5 ng/l |