Chcete sa opäť prihlásiť?
Metylstearát ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₆CO₂CH₃
MW: 298,51 g/mol
Teplota varu: 180-182/4mm
Teplota tavenia: 38…42 °C
Hustota: 1,007 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009005
Číslo CAS: 112-61-8
EINECS: 203-990-4
Merck Index: 12,08959
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 5 g A13265.06
Glass bottle for solids 25 g A13265.14
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 38-42°
Formula weight 298.51
CAS No. 112-61-8
Purity 99%
Flash point >110°(230°F)
Physical form Cryst powder
Molecular formula CH3(CH2)16CO2CH3
Merck reference 14,8804
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo