Chcete sa opäť prihlásiť?
Butylpropionát ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Teplota varu: 144…146 °C
Teplota topenia: –90 °C
Hustota: 0,87
Teplota vzplanutia: 38 °C (101 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009448
Číslo CAS: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01623
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 500 g B20125.36
Glass bottle for solids 100 g B20125.22
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 130.19
CAS No. 590-01-2
Purity 99%
Flash point 38°(101°F)
Molecular formula CH3CH2CO2(CH2)3CH3
MDL No. MFCD00009448
UN No. 3272
Merck reference 14,1587
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo