Chcete sa opäť prihlásiť?
Etylpropionát ≥99%
Dodávateľ: Acros Organics
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Teplota varu: 99°C (760mmHg)
Teplota tavenia: -73°C
Hustota: 0,887
Teplota vzplanutia: 12°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009308
Číslo CAS: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03878
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 1 l ACRO150500010
Glass bottle 500 ml ACRO150505000
Glass bottle 25 ml ACRO150500250
Glass bottle 2,5 l ACRO150500025
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.887
Melting point -73°C
Flash point 12°C
Boiling point 99°C (760mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo