Methyl propionate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A14944.0FEA
454.65
EUR
A14944.0F
A14944.AE
A14944.AP
Methyl propionate ≥99%
Methyl propionate
Vzorec:
C₄H₈O₂ Mw: 88,11 g/mol Teplota varu: 78…80 °C Teplota tavenia: –88 °C Hustota: 0,915 Teplota vzplanutia: –2 °C (28 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009306 Číslo CAS: 554-12-1 EINECS: 209-060-4 OSN: 1248 ADR: 3,II Merck Index: 12,06191 |