Tlačiť
Methyl propionate
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC16493600EA 59.94 EUR
EHERC16493600
Methyl propionate
Methyl propionate
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88,11 g/mol
Teplota varu: 79,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –87 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009306
Číslo CAS: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
OSN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06191