Chcete sa opäť prihlásiť?
Izopropylmyristát ≥96%
Dodávateľ: Acros Organics
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Teplota varu: 167°C (9mmHg)
Hustota: 0,85
Teplota vzplanutia: >110°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008982
Číslo CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 12,05234
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 1 kg ACRO412850010
Glass bottle for solids 25 g ACRO412850250
Glass bottle for solids 100 g ACRO412851000
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.85
Flash point >110°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo