Chcete sa opäť prihlásiť?
Izopropylmyristát ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Teplota varu: 191…194 °C (20 mmHg)
Teplota topenia: 0…1 °C
Hustota: 0,85
Teplota vzplanutia: 152 °C (306 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008982
Číslo CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 12,05234
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 500 ml A18111.AP
Glass bottle 2.500 ml A18111.0F
Glass bottle 100 ml A18111.AE
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.85
Formula weight 270.46
CAS No. 110-27-0
Purity 98%
Flash point 152°(306°F)
Physical form Liquid
Molecular formula CH3(CH2)12CO2CH(CH3)2
MDL No. MFCD00008982
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo