Chcete sa opäť prihlásiť?
Etylmyristát ≥98%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Teplota varu: 295 °C
Teplota topenia: 12 °C
Hustota: 0,860
Teplota vzplanutia: 135 °C (275 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008984
Číslo CAS: 124-06-1
EINECS: 204-675-4
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 100 ml A11646.AE
Glass bottle 500 ml A11646.AP
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point 12°
Formula weight 256.43
CAS No. 124-06-1
Purity 98%
Flash point 135°(275°F)
Molecular formula C16H32O2
MDL No. MFCD00008984
Merck reference 14,6333
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo