Ethyl myristate
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17396730EA
69.01
EUR
EHERC17396730
Ethyl myristate
Ethyl myristate
Vzorec:
C₁₆H₃₂O₂ Mw: 256,43 g/mol Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00008984 Číslo CAS: 124-06-1 EINECS: 204-675-4 |