Tlačiť
Methyl myristate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
A10257.18EA 38.33 EUR
A10257.18 A10257.30
Methyl myristate ≥99%
Methyl myristate
Vzorec: C₁₅H₃₀O₂
Mw: 242,4 g/mol
Teplota varu: 323 °C
Teplota tavenia: 18 °C
Hustota: 0,855
Teplota vzplanutia: >112 °C (234 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008983
Číslo CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1