Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Vaša relácia uplynula. Pre Vašu bezpečnosť sme Vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?

Metylmyristát

Dodávateľ: U.S. Pharmacopeia



Vzorec: C₁₅H₃₀O₂
MW: 242,4 g/mol
Teplota varu: 323 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18 °C
Hustota: 0,86715 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008983
Číslo CAS: 124-10-7
EINECS: 204-680-1

 

OBJEDNÁVKA

Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 300 mg USPH1431501
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo