Chcete sa opäť prihlásiť?
Dietylkarbonát ≥99%
Dodávateľ: Acros Organics
Pozor
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Teplota varu: 126°C - 128°C (760mmHg)
Teplota tavenia: -43°C
Hustota: 0,975
Teplota vzplanutia: 33°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009107
Číslo CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 2,5 l ACRO114220025
Glass bottle 100 ml ACRO114221000
Glass bottle 500 ml ACRO114225000
Glass bottle 1 l ACRO114220010
Plastic drum 10 l ACRO114220100
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
ŠPECIFIKÁCIE
Density 0.975
Melting point -43°C
Flash point 33°C
Boiling point 126°C - 128°C (760mmHg)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo