Chcete sa opäť prihlásiť?
Dietylkarbonát 99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Pozor
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Teplota varu: 126…128 °C
Teplota topenia: –43 °C
Hustota: 0,975
Teplota vzplanutia: 31 °C (87 °F)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009107
Číslo CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
UN: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03815
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 500 ml A12477.AP
Glass bottle 2.500 ml A12477.0F
Glass bottle 10.000 ml A12477.0D
Glass bottle 500 ml ABCRAB115877.0500 Blocked
Blocked Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point -43°
Formula weight 118.13
CAS No. 105-58-8
Purity 99+%
Flash point 31°(87°F)
Molecular formula (CH3CH2O)2C=O
MDL No. MFCD00009107
UN No. 2366
Merck reference 14,3780
Density 0.975
Physical form Clear liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo