Chcete sa opäť prihlásiť?
Dimetylkarbonát ≥99%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Teplota varu: 90 °C
Teplota tavenia: ∼ 4 °C
Hustota: 1,070
Teplota vzplanutia: 16 °C (61 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008420
Číslo CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4
UN: 1161
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06117
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 100 g A13104.22
Glass bottle for solids 500 g A13104.36
Glass bottle for solids 2.500 g A13104.0E
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 4°
Formula weight 90.08
CAS No. 616-38-6
Purity 99%
Flash point 16°(61°F)
Molecular formula C3H6O3
MDL No. MFCD00008420
UN No. 1161
Merck reference 14,3241
Density 1.070
Physical form Liquid
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo