Chcete sa opäť prihlásiť?
Metyl 3-merkaptopropionát
Dodávateľ: Acros Organics
Vzorec: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Teplota varu: 54 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60 °C
Hustota: 1,085 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004895
Číslo CAS: 2935-90-2
EINECS: 220-912-4
UN: 1993
ADR: 3,III
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 5 g ACRO148870050
Glass bottle for solids 100 g ACRO148871000
Glass bottle for solids 500 g ACRO148875000
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo