Chcete sa opäť prihlásiť?
Bis(2-etylhexyl)sebakát ≥95%
Dodávateľ: Alfa Aesar
Vzorec: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426,68 g/mol
Teplota varu: 211-213 °C/1mm
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0,914
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009497
Číslo CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 13,01251
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/79/2297079.jpg
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle 250 ml A16049.AK
Glass bottle 1.000 ml A16049.AU
Glass bottle 5.000 ml A16049.0J
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Formula weight 426.68
CAS No. 122-62-3
Purity 95%
Flash point >110°(230°F)
Molecular formula C26H50O4
MDL No. MFCD00009497
Merck reference 14,1251
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo