Tlačiť
Mravenčan amonný 97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO168610051EA 374.21 EUR
ACRO168610051 ACRO168610010 ACRO168615000
Mravenčan amonný 97%
Mravenčan amonný
Vzorec: HCO₂NH₄
Mw: 63,06 g/mol
Teplota tavenia: 115…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013103
Číslo CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
HPLC ≥94.0 %