Mravenčan amonný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
14517.18EA
76.5
EUR
ABCRAB203826.0250
14517.18
14517.30
Mravenčan amonný ≥98%
Mravenčan amonný
Vzorec:
HCO₂NH₄ Mw: 63,06 g/mol Teplota tavenia: ∼116 °C Hustota: 1,28 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013103 Číslo CAS: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |