Tlačiť
Mravenčan amonný ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
14517.18EA 76.5 EUR
ABCRAB203826.0250 14517.18 14517.30
Mravenčan amonný ≥98%
Mravenčan amonný
Vzorec: HCO₂NH₄
Mw: 63,06 g/mol
Teplota tavenia: ∼116 °C
Hustota: 1,28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013103
Číslo CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525