Tlačiť
Mravenčan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL09735-250GEA 473.82 EUR
SIAL09735-250G SIAL09735-50G
Mravenčan amonný, Sigma-Aldrich®
Mravenčan amonný
Vzorec: HCO₂NH₄
Mw: 63,06 g/mol
Teplota tavenia: 119…121 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013103
Číslo CAS: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525