Glycin ≥99% for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
0167-12KGEA
894.29
EUR
0167-12KG
0167-1KG
0167-10KG
0167-5KG
0167-50KG
Glycin ≥99% for biotechnology
Glycin
Vzorec:
NH₂CH₂COOH Mw: 75,07 g/mol Teplota varu: 181 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 83 °C Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008131 Číslo CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@260 nm (1M solution) | ≤0.1 |
Abs.@280 nm (1M solution) | ≤0.1 |
Chloride | ≤0.01% |
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.002% |
Loss on Drying | ≤0.2% |
pH (5%, Water) @25 °C | 5.9 - 6.4 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |
Solubility (10%, Water) | Pass |
Sulphate | ≤0.05% |
Thin Layer Chromatography (TLC) | One Spot |