Tlačiť
Glycin ≥99.5%, AnalaR® NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
101194MEA 58.31 EUR
101194M 10119FA 10119CU 101196X
Glycin ≥99.5%, AnalaR® NORMAPUR® analytical reagent
Glycin
Vzorec: NH₂CH₂COOH
Mw: 75,07 g/mol
Teplota varu: 181 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 83 °C
Hustota: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008131
Číslo CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99,5 %
IR Spectrum Passes test
pH (20°C; 5 %) 5.9 - 6.3
Ignition residue (SO₄) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 30 ppm
Ninhydrin-positive substances Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 70 ppm
NH₄ (Ammonium) Max. 0.02 %
SO₄ (Sulphate) Max. 25 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm