L-Methionin
Dodávateľ: MP Biomedicals
ICNA0210229101EA
522.08
EUR
ICNA0210229101
ICNA02102291.1
ICNA02102291.3
ICNA02102291.5
L-Methionin
L-Methionin
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂S Mw: 149,21 g/mol Teplota varu: 278 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 136 °C Hustota: 1,373 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063097 Číslo CAS: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 13,06004 |