Tlačiť
Kyselina jantarová, GPR RECTAPUR®
Varování
20670.294
Kyselina jantarová, GPR RECTAPUR®
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
Mw: 118,09 g/mol
Teplota varu: 235 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 182 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002789
Číslo CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09038
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg