Tlačiť
Šťavelan didraselný monohydrát 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
26887.293EA 126.06 EUR
26887.293
Šťavelan didraselný monohydrát 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Šťavelan didraselný monohydrát
Vzorec: (COOK)₂·H₂O
Mw: 184,23 g/mol
Teplota tavenia: 356 °C
Hustota: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150033
Číslo CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.5 - 101.0 %
pH (20°C; 5 %) 7.0 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %