Tlačiť
Triethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
7078.1000EA 77.3 EUR
7078.1000 7078.2500 7078.9025
Triethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Triethanolamin
Vzorec: C₆H₁₅NO₃
Mw: 149,19 g/mol
Teplota varu: 335,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 21,6 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 179 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002855
Číslo CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 12,09798
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance of solution passes test
Density (g/ml) at 25°C 1.117 - 1.125
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification
Sulfated Ash max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %