Tlačiť
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥99%, Electran for electrophoresis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
443866GEA 323.47 EUR
443866G
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan ≥99%, Electran for electrophoresis
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
Mw: 121,14 g/mol
Teplota varu: 357 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 169…172 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004679
Číslo CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.00%
Appearance White or colorless crystal powder
Identity (IR) Passes test
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Absorbance (260 nm) (10%) Max. 0.030
Absorbance (280 nm) (10%) Max. 0.020
pH (20 °C; 1 mol/l) 10.50 - 11.50
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005%
Water Max. 0.3%
Cu (Copper) Max. 0.0001%
Fe (Iron) Max. 0.0001%
Pb (Lead) Max. 0.0001%