Tlačiť
1,9-Diaminononane 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L02043.06EA 200.32 EUR
L02043.06 L02043.14
1,9-Diaminononane 98%
1,9-Diaminononane
Vzorec: C₉H₂₂N₂
Mw: 158,29 g/mol
Teplota varu: 258…259 °C
Teplota tavenia: 36…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008251
Číslo CAS: 646-24-2
EINECS: 211-470-3
OSN: 3259
ADR: 8,III