2-Butoxyethanol
Dodávateľ: EHRENSTORFER GMBH
|
Varování
|
EHERC13328000EA
49.79
EUR
EHERC13328000
2-Butoxyethanol
2-Butoxyethanol
Vzorec:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH Mw: 118,18 g/mol Teplota varu: 171 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –70 °C Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002884 Číslo CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 OSN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01558 |